cis-4-Octene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(Z)-4-Octene
43156.09
43156.04
43156.18
43156.09EA
1640
PLN
43156.09
43156.04
43156.18
cis-4-Octene ≥97%
cis-4-Octene
Purity: 97%
CAS No.: 7642-15-1
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Physical Form: Liquid
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00067484
Formuła:
C₈H₁₆ MW: 112.22 g/mol Temp. Wrzenia: 123 Temp. topnienia: –118.7 °C Gęstość: 0.7212 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00067484 Numer CAS: 7642-15-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-578-4 Jednostka: 3295 ADR: 3 II |