Drukuj
1-Okten, Supelco®
Dostawca: Merck
MQ100
74900-50ML 74900-5ML
74900-50MLEA 1770 PLN
74900-50ML 74900-5ML
1-Okten, Supelco®
1-Okten
Formuła: C₈H₁₆
MW: 112.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 121
Temp. topnienia: –102 °C
Gęstość: 0.7152 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 8
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009548
Numer CAS: 111-66-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-893-7
Jednostka: 3295
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,01770
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e39defc8b01feffc3696d1eecb357b21f8886986&vid=3389e986c0dc8b549753bcca6407309dc3d6fd50&prid=web&clid=SAPDAM