Drukuj
1-Okten for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20928.0005 8.20928.0250 8.20928.1000
8.20928.0005EA 115 PLN
8.20928.0005 8.20928.0250 8.20928.1000
1-Okten for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Okten
Formuła: C₈H₁₆
MW: 112.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 121
Temp. topnienia: –102 °C
Gęstość: 0.7152 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 8
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009548
Numer CAS: 111-66-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-893-7
Jednostka: 3295
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,01770
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -102 °C
Molar Mass 112.21 g/mol
Boiling Point 121 °C
Vapor Pressure 17.3 hPa (20 °C)
Flash Point 8 °C
Refractive Index 1.4085 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 6.8 %(V)
Density 0.72 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 221 °C
Viscosity kinematic 0.38 mm2/s (40 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid