1-Okten ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11146.0F
A11146.AP
A11146.0FEA
932
PLN
A11146.0F
A11146.AP
1-Okten ≥97%
1-Okten
Purity: 97+%
CAS No.: 111-66-0
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: 21°(70°F)
Refractive Index: 1.4090
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -102°
Boiling Point: 122-123°
Beilstein Reference: 1734497
Merck Reference: 14,1764
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009548
Formuła:
C₈H₁₆ MW: 112.22 g/mol Temp. Wrzenia: 122…123 °C Temp. topnienia: –102 °C Gęstość: 0.715 Temp. Zapłonu: 21 °C (70 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009548 Numer CAS: 111-66-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-893-7 Jednostka: 3295 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 13,01770 |