1-Okten 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
301250025
301251000
301250010
301250100
301255000
ACRO301250025EA
673
PLN
ACRO301250025
ACRO301251000
ACRO301250010
ACRO301250100
ACRO301255000
1-Okten 99+%
1-Okten
Formuła:
C₈H₁₆ MW: 112.22 g/mol Temp. Wrzenia: 121…123 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –102 °C Gęstość: 0.715 g/cm³ Temp. Zapłonu: 13 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009548 Numer CAS: 111-66-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-893-7 Jednostka: 3295 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 13,01770 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.0 % |