Drukuj
1-heksen for synthesis
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
8.20639.0005 8.20639.0250 8.20639.1000 8.20639.9135
8.20639.0005EA 100 PLN
8.20639.0005 8.20639.0250 8.20639.1000 8.20639.9135
1-heksen for synthesis
1-heksen
Formuła: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 63
Temp. topnienia: –140 °C
Gęstość: 0.675 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009505
Numer CAS: 592-41-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-753-1
Jednostka: 2370
ADR: 3 II