1-heksen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B20271.AC
B20271.AE
B20271.AP
B20271.ACEA
214
PLN
B20271.AC
B20271.AE
B20271.AP
1-heksen ≥98%
1-heksen
Purity: 98%
CAS No.: 592-41-6
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.3880
Odour: Mild
Melting Point: -140°
Boiling Point: 62-64°
Beilstein Reference: 1209240
UN No.: 2370
MDL No.: MFCD00009505
Formuła:
C₆H₁₂ Temp. Wrzenia: 62…64 °C Temp. topnienia: –140 °C Gęstość: 0,673 Temp. Zapłonu: –25 °C (–13 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009505 Numer CAS: 592-41-6 Numer WE (dawny EINECS): 209-753-1 Jednostka: 2370 ADR: 3,II |