1-Hepten ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L11487.AC
L11487.AE
L11487.ACEA
569
PLN
L11487.AC
L11487.AE
1-Hepten ≥98%
1-Heptene
Purity: 98+%
CAS No.: 592-76-7
Molecular Formula: C7H14
Formula Weight: 98.19
Flash Point: -8°(17°F)
Refractive Index: 1.400
Melting Point: ca -119°
Boiling Point: 93-94°
Beilstein Reference: 1098332
UN No.: 2278
MDL No.: MFCD00009531
Formuła:
C₇H₁₄ Temp. Wrzenia: 93…94 °C Temp. topnienia: ∼–119 °C Gęstość: 0,697 Temp. Zapłonu: –8 °C (17 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009531 Numer CAS: 592-76-7 Numer WE (dawny EINECS): 209-767-8 Jednostka: 2278 ADR: 3,II |