Drukuj
1-Hepten 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
120390250 120391000
ACRO120390250EA 412 PLN
ACRO120390250 ACRO120391000
1-Hepten 98%
1-Heptene
Formuła: C₇H₁₄
Temp. Wrzenia: 94 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –119 °C
Gęstość: 0,697 g/cm³
Temp. Zapłonu: –9 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009531
Numer CAS: 592-76-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-767-8
Jednostka: 2278
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %