Drukuj
1-Deken, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
30650-100ML 30650-500ML
SIAL30650-100MLEA 885 PLN
SIAL30650-100ML SIAL30650-500ML
1-Deken, Sigma-Aldrich®
1-Deken
Formuła: C₁₀H₂₀
Temp. Wrzenia: 181 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –66 °C
Gęstość: 0,7408 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009577
Numer CAS: 872-05-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-819-2
Jednostka: 3295
ADR: 3,III