1-Deken ≥96% remainder isomers
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
31213.22
31213.36
31213.A3
31213.22EA
269
PLN
31213.22
31213.36
31213.A3
1-Deken ≥96% remainder isomers
1-Deken
Purity: 96%
CAS No.: 872-05-9
Molecular Formula: C10H20
Formula Weight: 140.27
Flash Point: 49°(120°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.741
Refractive Index: 1.4210
Appearance: Colourless
Melting Point: -66°
Boiling Point: 170-171°
Beilstein Reference: 1737236
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009577
Formuła:
C₁₀H₂₀ Temp. Wrzenia: 170…171 °C Temp. topnienia: –66 °C Gęstość: 0,741 Temp. Zapłonu: 49 °C (120 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009577 Numer CAS: 872-05-9 Numer WE (dawny EINECS): 212-819-2 Jednostka: 3295 ADR: 3,III |