Drukuj
1-Deken ca. 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
111910010 111910025
ACRO111910010EA 324 PLN
ACRO111910010 ACRO111910025
1-Deken ca. 95%
1-Deken
Formuła: C₁₀H₂₀
Temp. Wrzenia: 169…171 °C
Temp. topnienia: –66 °C
Gęstość: 0,741 g/cm³
Temp. Zapłonu: 49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009577
Numer CAS: 872-05-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-819-2
Jednostka: 3295
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %