Acetal dietylowy akroleiny 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24821.09
B24821.18
B24821.09EA
258
PLN
B24821.09
B24821.18
Acetal dietylowy akroleiny 96%
Acetal dietylowy akroleiny
Purity: 96%
CAS No.: 3054-95-3
Molecular Formula: CH2=CHCH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 13°(55°F)
Refractive Index: 1.4010
Boiling Point: 124-125°
Beilstein Reference: 1701567
UN No.: 2374
MDL No.: MFCD00009239
Formuła:
C₇H₁₄O₂ Temp. Wrzenia: 124…125 °C Temp. topnienia: –77 °C Gęstość: 0,852 Temp. Zapłonu: 13 °C (55 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009239 Numer CAS: 3054-95-3 Numer WE (dawny EINECS): 221-276-0 Jednostka: 2374 ADR: 3,II |