1,1-Bis(metylotio)-2-nitroetylen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11789.06
A11789.14
A11789.22
A11789.06EA
355
PLN
A11789.06
A11789.14
A11789.22
1,1-Bis(metylotio)-2-nitroetylen ≥99%
1,1-Bis(metylotio)-2-nitroetylen
Purity: 99%
CAS No.: 13623-94-4
Molecular Formula: C4H7NO2S2
Formula Weight: 165.23
Odour: Unpleasant
Melting Point: 124-127°
Beilstein Reference: 1524538
MDL No.: MFCD00010443
Formuła:
C₄H₇NO₂S₂ Temp. topnienia: 124…127 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010443 Numer CAS: 13623-94-4 Numer WE (dawny EINECS): 237-108-4 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,II |