Drukuj
3-Jodopropen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
238325-25G 238325-100G
SIAL238325-25GEA 431 PLN
SIAL238325-25G SIAL238325-100G
3-Jodopropen, Sigma-Aldrich®
3-Jodopropen
Formuła: C₃H₅I
Temp. Wrzenia: 102 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,832 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 5 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001094
Numer CAS: 556-56-9
Numer WE (dawny EINECS): 209-130-4
Jednostka: 1723
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,00291