Drukuj
1H,1H,2H-Perfluoro-1-deken, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
370576-25G 370576-5G
SIAL370576-25GEA 390 PLN
SIAL370576-25G SIAL370576-5G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-deken, Sigma-Aldrich®
1H,1H,2H-Perfluoro-1-deken
Formuła: C₁₀H₃F₁₇
Temp. Wrzenia: 145…150 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039246
Numer CAS: 21652-58-4
Numer WE (dawny EINECS): 244-503-5