1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B20920.06
B20920.14
B20920.06EA
333
PLN
B20920.06
B20920.14
1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene ≥99%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene
Purity: 99%
CAS No.: 25291-17-2
Molecular Formula: CF3(CF2)5CH=CH2
Formula Weight: 346.09
Flash Point: 20°(202°F)
Refractive Index: 1.2960
Boiling Point: 106-107°
Beilstein Reference: 2060994
MDL No.: MFCD00039249
Formuła:
C₈H₃F₁₃ MW: 346.09 g/mol Temp. Wrzenia: 106…107 °C Gęstość: 1.580 Temp. Zapłonu: 20 °C (202 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039249 Numer CAS: 25291-17-2 Numer WE (dawny EINECS): 246-791-8 Jednostka: 1993 ADR: 3 II |