Drukuj
Lejki z krótkim trzonkiem, PP, HIRSCHMANN
Dostawca: HIRSCHMANN
7750101 7750102 7750103 7750104 7750105 7750106 7750107 7750108
HIRS7750101EA 165 PLN
HIRS7750101 HIRS7750102 HIRS7750103 HIRS7750104 HIRS7750105 HIRS7750106 HIRS7750107 HIRS7750108
Lejki z krótkim trzonkiem, PP, HIRSCHMANN
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
Funnels, made of PP, translucent. With smooth interior surfaces.
  • Excellent chemical resistance
  • Autoclavable
  • Suitable for use with standard filter paper