Drukuj
Laboratory bottles, narrow neck, with thread
Dostawca: Brand
704008 704010 704004 704006 704002 704020 704018 704016 704014 704012
215-3838EA 87.5 PLN
215-3838 215-3839 215-3836 215-3837 215-3835 215-3844 215-3843 215-3842 215-3841 215-3840
Laboratory bottles, narrow neck, with thread
Butelki i butle Butelki szklane
Szkło sodowo-wapniowe, oranżowe, powlekane lub nie powlekane szkło.
  • Dobre właściwości, chemiczne i fizyczne.
  • Maksymalna temperatura operacyjna dla butelek z powlekanym szkłem wynosi 80 ° C.
  • Aby zachować powłokę, nie czyścić w temperaturach powyżej 60° C
DIN thread. Space saving in storage and transport. Stable, non-slip. Amber to protect light-sensitive materials. The coating envelops the glass bottle like a protection skin. Should the bottle break, the splintering hazards are reduced considerably.