Drukuj
Kolumny chromatograficzne z frytą, stożkiem i gniazdem, Lenz
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05450901 05450902 05450912 05450914 05450916 05450904 05450906 05450911
LENZ05450901EA 718 PLN
LENZ05450901 LENZ05450902 LENZ05450912 LENZ05450914 LENZ05450916 LENZ05450904 LENZ05450906 LENZ05450911
Kolumny chromatograficzne z frytą, stożkiem i gniazdem, Lenz
Kolumny chromatograficzne
Chromatography columns, DURAN® glass, with NS socket and NS cone.
  • With sintered frit - porosity zero
  • Suction tube thread GL 18