Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, PFA, zakrętka, BRAND
Dostawca: Brand
36220 36228 36238 36248 36254 129250 129252 36208
612-4918EA 881 PLN
612-4918 612-4919 612-4920 612-4921 612-4923 612-4905 612-4907 612-4917
Kolby miarowe, klasa A, PFA, zakrętka, BRAND
Kolby Kolby miarowe
PFA, półprzezroczysty, z zakrętką PFA.
  • Zawiera jeden certyfikat partii
  • Ekspozycja na temperatury do 121 ° C (autoklawowanie) nie spowoduje trwałego przekroczenia limitu błędów
  • Zaleca się czyszczenie do maks. 60 ° C, aby zachować znaki i napisy.
Granice błędów zgodnie z klasą A, DIN EN ISO 1042. Skalibrowany, zawiera (TC, In). Zakrętka PFA z formowanym pierścieniem uszczelniającym. Autoklawowalny, łatwy do czyszczenia.
*Szeroka szyja.
(Wysokość = Wysokość bez korka).