Drukuj
Naczynia wielodawkowe, powierzchnia Nunc™ UpCell™, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
174897 174898 174899 174900 174901
734-2377EA 1760 PLN
734-2377 734-2378 734-2379 734-2380 734-2252
Naczynia wielodawkowe, powierzchnia Nunc™ UpCell™, Thermo Fisher Scientific
Mikropłytki Płytki do hodowli komórkowych
Powierzchnia UpCell™ jest to responsywna na temperaturę powierzchnia która umożliwia zbieranie komórek z doskonałą żywotnością i nienaruszonymi białkami powierzchniowymi w celu pasażowania, analizy pojedynczej komórki i badań nad transplantacją komórek. Powirzchnia UpCell™ umożliwia zbieranie komórek rosnących w warstwie i tworzenie modeli tkankowych 3D utrzymywanych razem dzięki normalnym połączeniom komórkowym i macierzy pozakomórkową tworzonej przez komórki.
  • Bez trypsynizacji - białka powierzchniowe są zachowane
  • Wysoka żywotność komórek bez użycia skrobaczki
  • Uwalniają komórki adherentne przy obniżeniu temperatury hodowli komórkowej
  • Wymagają minimalnego czasu manipulacji time