Drukuj
Ekstraktory Soxhleta z kołnierzem
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05367073 05367201 503607
LENZ05367073EA 5210 PLN
LENZ05367073 LENZ05367201 LENZ503607
Ekstraktory Soxhleta z kołnierzem
Ekstraktory Ekstraktory Soxhleta i aparaty typu-Soxhlet
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Made from nickel plated steel or from stainless steel