Drukuj
Probówki do suszenia, w kształcie litery U, LENZ
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05339010 05339013 05339018
LENZ05339010EA 139 PLN
LENZ05339010 LENZ05339013 LENZ05339018
Probówki do suszenia, w kształcie litery U, LENZ
Probówki Rurki osuszające
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Drying tubes, U-shaped, side tubes with olives (Ext.Ø: 6 mm).