Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, DKD, szklane, przezroczyste, plastikowy korek NS, BRAND
Dostawca: Brand
38204 38206 38208 38210
612-3656EA 741 PLN
612-3656 612-3657 612-3658 612-3659
Kolby miarowe, klasa A, DKD, szklane, przezroczyste, plastikowy korek NS, BRAND
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, z korkiem PP.
  • Służy do sprawdzania działania dozownika
  • Skalibrowany, zawiera(TC, In),. Certyfikat DAkkS
  • Znaki i napisy emaliowane na niebiesko o wysokim kontraście
  • Oznaczenie DE-M
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042