Drukuj
Zlewki pomiarowe z uchwytem
Dostawca: HIRSCHMANN
7600275 7600280 7600286 7600290 7600293 7600294 7600297 7600296
HIRS7600275EA 296 PLN
HIRS7600275 HIRS7600280 HIRS7600286 HIRS7600290 HIRS7600293 HIRS7600294 HIRS7600297 HIRS7600296
Zlewki pomiarowe z uchwytem
Zlewki
PP, wysoce prześwitujące.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporny na ciepło do +121 ° C (przez 20 minut), długotrwałe użytkowanie +100 ° C
  • Gładkie powierzchnie umożliwiają łatwe i szybkie czyszczenie
Idealne do użytku w laboratorium i do szerokiego zakresu innych zastosowań Z wytłoczoną skalą, niebieska podziałka
Produkty bezpieczne dla żywności według EC Directive No. 10/2011.