Drukuj
Lejki z krótkim trzonkiem, szklane, Lenz
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05318003 05318012 05318033 05318005 05318008 05318009 05318015 05318017 05318020 05318025
LENZ05318003EA 16.7 PLN
LENZ05318003 LENZ05318012 LENZ05318033 LENZ05318005 LENZ05318008 LENZ05318009 LENZ05318015 LENZ05318017 LENZ05318020 LENZ05318025
Lejki z krótkim trzonkiem, szklane, Lenz
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
Szkło sodowo-wapniowe.
  • Dobre właściwości chemiczne i fizyczne
  • Do procesów nie wymagających durzych rożnic temperatur
  • Szybki i łatwy w czyszczeniu
Gładka powierzchnia ścianek, kąt 60°.