Drukuj
Adaptery, odbiorniki, próżniowe, proste lub wygięte, z gwintem GL, LENZ
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05275014 05272011 05272012 05272013 05272014 05275011 05275012 05275013
LENZ05275014EA 271 PLN
LENZ05275014 LENZ05272011 LENZ05272012 LENZ05272013 LENZ05272014 LENZ05275011 LENZ05275012 LENZ05275013
Adaptery, odbiorniki, próżniowe, proste lub wygięte, z gwintem GL, LENZ
Elementy do destylacji Łączniki destylacyjne
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Receiver adapters, straight, with NS socket and NS cone, with drain tip, vacuum connection: thread GL 18.
Certyfikaty: DIN 12594