Drukuj
Kolby miarowe, klasa B, PMP, plastikowy korek NS, HIRSCHMANN
Dostawca: HIRSCHMANN
7560170 7560175 7560181 7560186 7560190 7560193 7560160
HIRS7560170EA 130 PLN
HIRS7560170 HIRS7560175 HIRS7560181 HIRS7560186 HIRS7560190 HIRS7560193 HIRS7560160
Kolby miarowe, klasa B, PMP, plastikowy korek NS, HIRSCHMANN
Kolby Kolby miarowe
PMP, półprzezroczyste, z korkiem PP NS.