Tetrachloroetylen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 127-18-4
Molecular Formula: C2Cl4
Formula Weight: 165.83
Refractive Index: 1.5055
Odour: Ether-like
Boiling Point: 120-121°
Beilstein Reference: 1361721
Merck Reference: 14,9190
UN No.: 1897
MDL No.: MFCD00000834
Formuła:
C₂Cl₄ Temp. Wrzenia: 120…121 °C Temp. topnienia: –22 °C Gęstość: 1,623 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000834 Numer CAS: 127-18-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-825-9 Jednostka: 1897 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,9190 |