Drukuj
Tetrachloroetylen 99+%, Spectrophotometric Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
167890010 167890025 167890100
ACRO167890010EA 536 PLN
ACRO167890010 ACRO167890025 ACRO167890100
Tetrachloroetylen 99+%, Spectrophotometric Grade
Tetrachloroetylen
Formuła: C₂Cl₄
Temp. Wrzenia: 120…122 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –22 °C
Gęstość: 1,625 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000834
Numer CAS: 127-18-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-825-9
Jednostka: 1897
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %