Drukuj
Tetrachloroetylen 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Perchloroetylen, Tetrachloroeten
138010010 138010025 138015000 138010100
ACRO138010010EA 459 PLN
ACRO138010010 ACRO138010025 ACRO138015000 ACRO138010100
Tetrachloroetylen 99%, extra pure
Tetrachloroetylen
Formuła: C₂Cl₄
MW: 165.83 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…122 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –22 °C
Gęstość: 1.625 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000834
Numer CAS: 127-18-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-825-9
Jednostka: 1897
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.01 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %