Drukuj
Skraplacze, wężownicowe, dwuścienne
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05250201 05250303 05250304 05250204 05250404 05250504
LENZ05250201EA 609 PLN
LENZ05250201 LENZ05250303 201-0904 201-1664 LENZ05250404 LENZ05250504
Skraplacze, wężownicowe, dwuścienne
Chłodnice
DURAN®, szkło borokrzemowe.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury
Coil condensers acc. to DIN 12593 and in addition to DIN, for condensing vapours, with cooling coil and jacket. With NS socket, NS cone and glass olives for water connection.