Drukuj
Kolumny destylacyjne, Vigreux, ze stałym płaszczem próżniowym, Lenz
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05136304 05136504 05136201 05136303
LENZ05136304EA 1220 PLN
LENZ05136304 LENZ05136504 LENZ05136201 LENZ05136303
Kolumny destylacyjne, Vigreux, ze stałym płaszczem próżniowym, Lenz
Elementy do destylacji Kolumny destylacyjne
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With NS socket, NS cone and with fixed vaccum jacket.