Drukuj
3-Chloropropen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
A30702-500ML A30702-1L A30702-2.5L
SIALA30702-500MLEA 190 PLN
SIALA30702-500ML SIALA30702-1L SIALA30702-2.5L
3-Chloropropen, Sigma-Aldrich®
3-Chloropropen
Formuła: C₃H₅Cl
MW: 76.53 g/mol
Temp. Wrzenia: 44
Temp. topnienia: –136 °C
Gęstość: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –32 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000984
Numer CAS: 107-05-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-457-6
Jednostka: 1100
ADR: 3 I
Klasyfikacja Merck : 13,00286