Drukuj
Biurety, korek boczny, DURAN®, klasa B, szkło bursztynowe, HIRSCHMANN LABORGLAS
Dostawca: HIRSCHMANN
3220160 3220170 3220175
HIRS3220160EA 507 PLN
HIRS3220160 HIRS3220170 HIRS3220175
Biurety, korek boczny, DURAN®, klasa B, szkło bursztynowe, HIRSCHMANN LABORGLAS
Biurety
Biureta, klasa B, DURAN®, brązowe szkło.
  • Białe oznaczenia podziałki
  • Boczny korek ze szklanym kluczykiem
  • Brązowy kolor dla substancji wrażliwych na światło
Certyfikaty: Kalibrowana dla EX, DIN EN ISO 385.