Drukuj
Adaptery, gniazdo z kurkiem odcinającym i łącznikiem rurki, LENZ
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05104001 05104003 05104004 05105001 05105003 05105004 05105002
LENZ05104001EA 212 PLN
LENZ05104001 201-2107 LENZ05104004 LENZ05105001 LENZ05105003 LENZ05105004 LENZ05105002
Adaptery, gniazdo z kurkiem odcinającym i łącznikiem rurki, LENZ
Adaptery i złącza Adaptery i złącza do węży
DURAN®, szkło borokrzemowe.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury
With standard ground socket, standard ground stopcock with solid glass key, bore size 2,5 mm and a straight or right-angled tubing connector. The tubing connector has an external diameter of 8 mm.