Drukuj
Pipety z podziałką, typ 2, całkowity pobór, Hirschmann
Dostawca: HIRSCHMANN
1101341 1101335 1101333 1101329 1101353 1101354 1101342 1101370 1101365 1101360
612-4711EA 40.7 PLN
612-4711 612-4154 612-4153 HIRS1101329 612-4713 612-4156 612-4155 612-4159 612-4158 612-4157
Pipety z podziałką, typ 2, całkowity pobór, Hirschmann
Pipety Pipety wielomiarowe
AR-Glas®.
  • Kalibrowane na wylew (TD, Ex), typ 2, nominalna pojemność na górze
  • Oznaczenia w kontrastowym niebieskim kolorze
  • Od 5 ml z bawełnianą zatyczką
  • Certyfikat zgodności z numerem serii dostępny na stronie internetowej: (www.hirschmannlab.de)
DIN EN ISO 835
Długość: 360 mm ±5 mm z wyjątkiem 25 ml: 450 mm ±5 mm
Certyfikaty: DIN EN ISO 835. Conformity certified (DE-M marking).