Drukuj
Adaptery ze złączem rurki
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05101004 05103001 05103003 05103002 05103004 05101001 05101002 05101003
LENZ05101004EA 96.5 PLN
LENZ05101004 LENZ05103001 271-2105 217-9092 LENZ05103004 LENZ05101001 LENZ05101002 LENZ05101003
Adaptery ze złączem rurki
Adaptery i złącza Adaptery i złącza do węży
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion
Adapters with NS socket and straight glass olive.