Drukuj
Pipety z podziałką, typ 2, Total Delivery, Hirschmann
Dostawca: HIRSCHMANN
1100360 1100329 1100365 1100354 1100353 1100342 1100341 1100335 1100333 1100370
612-4149EA 47.3 PLN
612-4149 HIRS1100329 612-4150 612-4148 HIRS1100353 612-4147 HIRS1100341 612-4146 612-4145 612-4152
Pipety z podziałką, typ 2, Total Delivery, Hirschmann
Pipety Pipety wielomiarowe
AR-Glas®.
  • Kalibrowane na wylew (TD, Ex), typ 2, nominalna pojemność na górze
  • Trwałe oznaczenia brązowe
  • Od 5 ml z bawełnianą zatyczką
  • Certyfikat zgodności z numerem serii dostępny na stronie internetowej: (www.hirschmannlab.de)
Długość: 360 mm ±5 mm z wyjątkiem 25 ml: 450 mm ±5 mm
Certyfikaty: DIN EN ISO 835. Conformity certified (DE-M marking).