Drukuj
Rurki wlotowe gazu z zaworem odcinającym, LENZ
Dostawca: Lenz
201-2612EA 500 PLN
201-2612
Rurki wlotowe gazu z zaworem odcinającym, LENZ
Probówki Rurki wlotowe
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With valve stopcock for dosing, with glass olive (angle: 90°), with cone NS14/23, tube length from top of the joint: approx. 150 mm.