2,3-Dichloropropen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,3-Dichloro-1-propene
L08943.09
L08943.18
L08943.30
L08943.09EA
180
PLN
L08943.09
L08943.18
L08943.30
2,3-Dichloropropen ≥98%
2,3-Dichloropropen
Purity: 98%
CAS No.: 78-88-6
Molecular Formula: C3H4Cl2
Formula Weight: 110.97
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Pungent
Melting Point: -83°
Boiling Point: 93-96°
Beilstein Reference: 1361491
UN No.: 2047
MDL No.: MFCD00000943
Formuła:
C₃H₄Cl₂ Temp. Wrzenia: 93…96 °C Temp. topnienia: –83 °C Gęstość: 1,209 Temp. Zapłonu: 10 °C (50 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000943 Numer CAS: 78-88-6 Numer WE (dawny EINECS): 201-153-8 Jednostka: 2047 ADR: 3,II |