Drukuj
2,3-Dichloropropen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3-Dichloro-1-propene
113691000 113695000
ACRO113691000EA 626 PLN
ACRO113691000 ACRO113695000
2,3-Dichloropropen 98%
2,3-Dichloropropen
Formuła: C₃H₄Cl₂
Temp. Wrzenia: 94 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,2 g/cm³
Temp. Zapłonu: 10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000943
Numer CAS: 78-88-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-153-8
Jednostka: 2047
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to pink-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4601 to 1.4621 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.04
Chloride (Cl) ≤500 ppm