Drukuj
Octan winylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester winylowy kwasu octowego
M-Clarity™ quality level = MQ200
V1503-1L V1503-2.5L V1503-25ML V1503-18L
SIALV1503-1LEA 199 PLN
SIALV1503-1L SIALV1503-2.5L SIALV1503-25ML SIALV1503-18L
Octan winylu, Sigma-Aldrich®
Octan winylu
Formuła: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 72.3
Temp. topnienia: –100 °C
Gęstość: 0.932 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008713
Numer CAS: 108-05-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-545-4
Jednostka: 1301
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,10130