Octan allilu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 591-87-7
Molecular Formula: CH3CO2CH2CH=CH2
Formula Weight: 100.12
Physical Form: Liquid
Density: 0.928
Refractive Index: 1.4042
Melting Point: 6°
Boiling Point: 103-104°
Merck Reference: 14,285
UN No.: 2333
MDL No.: MFCD00008721
Formuła:
C₅H₈O₂ Temp. Wrzenia: 103…104 °C Temp. topnienia: 6 °C Gęstość: 0,928 Temp. Zapłonu: 6 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008721 Numer CAS: 591-87-7 Numer WE (dawny EINECS): 209-734-8 Jednostka: 2333 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,285 |