trans-4-Decenal 96% may cont. ca 7% cis-isomer
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 96%
CAS No.: 65405-70-1
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 80°/4mm
Beilstein Reference: 4230058
MDL No.: MFCD00065447
Formuła:
C₁₀H₁₈O Temp. Wrzenia: 80 °C (4 mmHg) Gęstość: 0,842 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) |
Numer MDL:
MFCD00065447 Numer CAS: 65405-70-1 Numer WE (dawny EINECS): 265-741-6 |