trans-2-Pentenal 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Trans-2-pentenal, trans-2-Pentenal, (E)-2-Pentenal
L06108.06
L06108.14
L06108.06EA
318
PLN
L06108.06
L06108.14
trans-2-Pentenal 96%
trans-2-Pentenal
Purity: 96%
CAS No.: 1576-87-0
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4430
Odour: Fruit-like
Boiling Point: 125°
Beilstein Reference: 1719742
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00009615
Formuła:
C₅H₈O Temp. Wrzenia: 125 °C Gęstość: 0,860 Temp. Zapłonu: 22 °C (71 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009615 Numer CAS: 1576-87-0 Numer WE (dawny EINECS): 216-414-1 Jednostka: 1989 ADR: 3,II |