trans-2-Hexenal 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(E)-2-Hexenal, trans-2-Hexenal
A11513.14
A11513.22
A11513.14EA
314
PLN
A11513.14
A11513.22
trans-2-Hexenal 96%
trans-2-Hexenal
Purity: 96%
CAS No.: 6728-26-3
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4470
Odour: Sweet
Boiling Point: 37-38°/8mm
Beilstein Reference: 1699684
UN No.: 1988
MDL No.: MFCD00007008
Formuła:
C₆H₁₀O MW: 98.14 g/mol Temp. Wrzenia: 37…38 °C (8 mmHg) Gęstość: 0.848 Temp. Zapłonu: 38 °C (100 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00007008 Numer CAS: 6728-26-3 Numer WE (dawny EINECS): 229-778-1 Jednostka: 1988 ADR: 3 III |