Drukuj
trans-1,4-Dibromo-2-butene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
406460250 406461000 406465000
ACRO406460250EA 472 PLN
ACRO406460250 ACRO406461000 ACRO406465000
trans-1,4-Dibromo-2-butene 97%
trans-1,4-Dibromo-2-butene
Formuła: C₄H₆Br₂
Temp. Wrzenia: 203 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 48…53 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000249
Numer CAS: 821-06-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-472-7
Jednostka: 2923
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
GC ≥96.0 %