Drukuj
6-Bromo-1-hexene 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
L12909.03 L12909.06
L12909.03EA 317 PLN
L12909.03 L12909.06
6-Bromo-1-hexene 95%
6-Bromo-1-hexene
Purity: 95% CAS No.: 2695-47-8 Molecular Formula: C6H11Br Formula Weight: 163.06 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.4652 Odour: Characteristic Boiling Point: 147° Beilstein Reference: 506203 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000269
Formuła: C₆H₁₁Br
MW: 163.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 147 °C
Gęstość: 1.217
Temp. Zapłonu: 54 °C (129 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000269
Numer CAS: 2695-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 220-267-9
Jednostka: 1993
ADR: 3 III